Learn More
Thermo Scientific™ Imject™ Freund's Complete Adjuvant (FCA)
Stimulate a nonspecific immune response using complete (CFA) or incomplete (IFA) formulations of the popular Freund's adjuvant; offered in 10mL ampules.
Marca: Thermo Scientific™ 77140
139.65 EUR valido fino al 2025-05-31
Usa il codice promo "25977" per avere il tuo prezzo promozionale.
Descrizione
Thermo Scientific™ Imject Freund's Adjuvants are 10mL ampules of complete (FCA) and incomplete (FIA) formulations of a popular nonspecific stimulator of the immune response for use in antibody production immunization protocols.
The water-and-oil emulsions (with and without inactivated Mycobacterium) greatly enhance immune responses to immunogens when mixed and injected with the prepared antigen. Typically, FCA is used for initial injections and FIA is used for booster injections. The ampules comprise conveniently sized aliquots that provide long shelf life.Highlights:
- Water-in-oil emulsion with or without killed Mycobacterium
- Enhance immune response and antibody production for injected immunogens
- Useful for immunization of mice, rabbits and other mammalian hosts
- Requires emulsification with prepared immunogens
Freund's Complete Adjuvant (FCA), Part No. 77140:
- Water-in-oil emulsion containing killed Mycobacterium
- Greatly enhances immune response to immunogen
- Typically used for initial injections
- Disadvantages: difficult to mix with immunogen and can cause tissue necrosis at injection site
Freund's Incomplete Adjuvant (FIA), Part No. 77145:
- Water-in-oil emulsion without Mycobacterium
- Enhances immune response in booster injections
- Typically used for subsequent boosts after initial injection with FCA
- Disadvantage: difficult to mix with immunogen
Specifica
Upon receipt store at 4°C | |
Imject Freund's Complete Adjuvant (FCA) | |
5 x 10 mL | |
Imject™ |
Sicurezza e movimentazione
- Imject Freund's Complete Adjuvant (FCA)
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
- H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
- MIXTURE LIST-Contiene: Freund's adjuvant