Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1
Calibrate masses of class II and III weighing instruments. Fisherbrand™ Class F1 Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy.
59.00€ - 1290.00€
Specifica
Classificazione | F1 |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15565049
|
Fisherbrand™
FB67767 |
1 g |
59.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15535059
|
Fisherbrand™
FB67774 |
200 g |
129.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15545059
|
Fisherbrand™
FB67775 |
500 g |
242.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15595049
|
Fisherbrand™
FB67770 |
10 g |
70.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15575049
|
Fisherbrand™
FB67768 |
2 g |
60.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15575059
|
Fisherbrand™
FB67778 |
5 kg |
750.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15585049
|
Fisherbrand™
FB67769 |
5 g |
62.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15545189
|
Fisherbrand™
FB67905 |
10 kg |
1290.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15555059
|
Fisherbrand™
FB67776 |
1 kg |
312.00€
1 unità |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15565059
|
Fisherbrand™
FB67777 |
2 kg |
458.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 30-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15525059
|
Fisherbrand™
FB67773 |
100 g |
99.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15515059
|
Fisherbrand™
FB67772 |
50 g |
84.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15505059
|
Fisherbrand™
FB67771 |
20 g |
76.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 28-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Class F1 stainless steel calibration weight
- In compliance with OIML R111
Specifica
F1 | |
Stainless Steel | |
Cylindrical |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1