Learn More
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1 with certificate
Calibrate masses of class II and III weighing instruments. Fisherbrand™ Class F1 Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights are intended for use in the verification or calibration of class F2 weights and for use with weighing instruments of special accuracy.
87.00€ - 1325.00€
Specifica
Classificazione | F1 |
---|---|
Materiale | Stainless Steel |
Forma | Cylindrical |
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Peso (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
15585079
|
Fisherbrand™
FB67799 |
500 g |
268.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15535079
|
Fisherbrand™
FB67794 |
10 g |
98.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15575079
|
Fisherbrand™
FB67798 |
200 g |
162.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 24-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15595079
|
Fisherbrand™
FB67800 |
1 kg |
339.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15545079
|
Fisherbrand™
FB67795 |
20 g |
105.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15555079
|
Fisherbrand™
FB67796 |
50 g |
112.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15555189
|
Fisherbrand™
FB67906 |
10 kg |
1325.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15565079
|
Fisherbrand™
FB67797 |
100 g |
129.00€
1 unità |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
15525079
|
Fisherbrand™
FB67793 |
5 g |
90.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 14-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15515089
|
Fisherbrand™
FB67802 |
5 kg |
782.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 23-04-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15515079
|
Fisherbrand™
FB67792 |
2 g |
88.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 21-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15505089
|
Fisherbrand™
FB67801 |
2 kg |
486.00€
1 unità |
Spedizione stimata: 06-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
15505079
|
Fisherbrand™
FB67791 |
1 g |
87.00€
1 unità |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
||||||
Descrizione
- Class F1 stainless steel calibration weight
- Delivered with a calibration certificate guaranteeing traceability
- In compliance with OIML R111
Specifica
F1 | |
Stainless Steel | |
Cylindrical |
Titolo del prodotto
Fisherbrand™ Individual Stainless Steel Cylindrical Calibration Weights, Class F1 with certificate