Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Reach
A pH electrode with an integrated temperature sensor featuring an extended shaft for measuring a wide range of samples in large vessels.
Marca: METTLER TOLEDO™ 51343062
390.45 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Tipo: pH combinato
- Tipo di giunzione: ceramica
- Elettrolita di riferimento: 3mol/L KCl
- Materiale stelo: vetro
- Intervallo di pH: da 0 a 14
- Intervallo di temperatura: da 0° a 100°C
- Tipo di vetro della membrana: Vetro altamente resistente alle sostanze alcaline, con errore minimo di alcali per valori di pH elevati e alte temperature
- Resistenza della membrana: <600mOhm
- Collegamento: MultiPin™
- Lunghezza stelo: 42.5cm
- Diametro stelo: 12mm
- Conservazione: Soluzione di conservazione InLab™
Specifica
pH electrode InLab Reach Pt1000-425 | |
Ceramica | |
Da 0 a 14 | |
Elettrodo pH combinato | |
Misurazioni precise per una vasta gamma di tipi di campioni | |
ARGENTHAL con trappola Ag+ | |
InLab™ Reach Pt1000-425 | |
<20 sec. | |
Da 32° a 212 °F | |
15.7 in. | |
0.47 in. |
Multi-Pin | |
Vetro | |
Da 0° a 100 °C | |
3mol/L KCl | |
Multi-Pin to BNC (30281896) | |
Vetro HA | |
PT1000 | |
3mol/L KCl | |
Da 0 a 100 °C | |
400 mm | |
12 mm |