Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Reach
A pH electrode with an integrated temperature sensor featuring an extended shaft for measuring a wide range of samples in large vessels.
296.00€ - 438.00€
Specifica
Giunzione | Ceramica |
---|---|
Materiale | Vetro |
Intervallo di pH | Da 0 a 14 |
Da utilizzare con (applicazione) | Misurazioni precise per una vasta gamma di tipi di campioni |
Membrana | Vetro HA |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
10523375
|
METTLER TOLEDO™
51343062 |
InLab™ Reach Pt1000-425 | Elettrodo pH combinato | Multi-Pin | Multi-Pin to BNC (30281896) |
438.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
10049392
|
METTLER TOLEDO™
51343061 |
InLab™ Reach Pro-425 | Elettrodo pH combinato | Multi-Pin | Multi-Pin to BNC (30281896) |
427.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15529601
|
METTLER TOLEDO™
30244733 |
InLab™ Reach 225 | Combination Electrode | S7 | S7 to BNC (30281915) |
296.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15569601
|
METTLER TOLEDO™
30248120 |
InLab™ Reach 425 | Combination Electrode | S7 | S7 to BNC (30281915) |
331.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15579601
|
METTLER TOLEDO™
30248826 |
InLab™ Reach Pro-225 | Combination Electrode; Integrated Temperature Probe (NTC 30 kΩ) | Multi-Pin | Multi-Pin to BNC (30281896) |
401.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
15599601
|
METTLER TOLEDO™
30248828 |
InLab™ Reach Pt1000-225 | Combination Electrode; Integrated Temperature Probe (Pt-1000) | Multi-Pin | Multi-Pin to BNC (30281896) |
401.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
- Tipo: pH combinato
- Tipo di giunzione: ceramica
- Elettrolita di riferimento: 3mol/L KCl
- Materiale stelo: vetro
- Intervallo di pH: da 0 a 14
- Intervallo di temperatura: da 0° a 100°C
- Tipo di vetro della membrana: Vetro altamente resistente alle sostanze alcaline, con errore minimo di alcali per valori di pH elevati e alte temperature
- Resistenza della membrana: <600mOhm
- Collegamento: MultiPin™
- Lunghezza stelo: 42.5cm
- Diametro stelo: 12mm
- Conservazione: Soluzione di conservazione InLab™
Specifica
Ceramica | |
Da 0 a 14 | |
Vetro HA |
Vetro | |
Misurazioni precise per una vasta gamma di tipi di campioni | |
Da 0 a 100 °C |