Learn More
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Science
A pH electrode featuring a special glass body which is resistant to corrosive or organic samples, and is ideal for high temperatures and biological media. The high electrolyte outflow prevents contaminants from entering and clogging the junction, which would interfere with the reading.
362.96€ - 590.00€
Specifica
Giunzione | Moveable Glass Sleeve |
---|---|
Materiale | Vetro |
Intervallo di pH | 0 to 12 |
Temperatura (sistema metrico) operativa | °° |
Tipo di soluzione di riempimento | 3mol/L KCl |
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Tipo | Tipi di connettore | Da utilizzare con (apparecchiatura) | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
10522225
|
METTLER TOLEDO™
51343070 |
InLab™ Science | pH Combination Electrode | S7 Screw Head | S7 to BNC (30281915) |
362.96€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile ![]() |
|||
11364213
|
METTLER TOLEDO™
51344072 |
InLab™ Science Pro-ISM | Combination Electrode; Integrated Temperature Probe; Intelligent Sensor Management (ISM) Technology | Multi-Pin | Misuratore pH/ioni SevenCompact |
590.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
InLab™Science (pH)
- Scopo generale 2 in 1 (pH, riferimento)
- Giunto di riferimento mobile in vetro
- Sistema di riferimento ARGENTHAL™ con trappola ionica Ag+
- Speciale membrana in vetro A41 per temperature fino a 100°C
- Per usi generali 3 in 1 (pH, riferimento, temperatura)
- Giunto di riferimento mobile in vetro
- Sistema di riferimento ARGENTHAL con trappola ionica Ag+
- Speciale membrana in vetro A41, per temperature fino a 100°C
- Camera con ponte elettrolitico
- Sonda termica integrata NTC 30 kΩ
- Lunghezza asta speciale 170 mm
Specifica
Moveable Glass Sleeve | |
0 to 12 | |
3mol/L KCl | |
A41 Glass | |
°° | |
12 mm |
Vetro | |
°° | |
ARGENTHAL con trappola Ag+ | |
°° | |
0.47 in. |
Titolo del prodotto
METTLER TOLEDO™ Elettrodi per pH e pH/ATC combinati serie Science