Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, incubatore
L'agitatore biologico Innova S44i è il nuovo straordinario arrivo nella nostra rinomata gamma di soluzioni per le scienze biologiche. Accrescete il potenziale del vostro laboratorio e traete vantaggio dalle prestazioni e dall'affidabilità eccezionali che contraddistinguono ogni prodotto Eppendorf.
Marca: Eppendorf™ S44I310001
Descrizione
- Massima capacità in beute con un ingombro ridotto – crescita di più cellule in meno spazio
- Il nuovo Eppendorf X-Drive brevettato con tecnologia semiautomatica per il contrappeso offre un'agitazione uniforme e senza problemi
- Elevata omogeneità della temperatura su tutta la camera per risultati riproducibili
- Accesso facile a tutti i vostri campioni utilizzando la piattaforma a scomparsa
- Porte scorrevoli verso l'alto per un accesso pratico e senza sforzo
- Ottimizzate lo spazio a disposizione impilando due o tre apparecchi
- La nuova interfaccia utente touchscreen assicura un facile utilizzo. Ottenete con un solo tocco stati di allarme, registro eventi e informazioni sull'utente.
- Create programmi con diversi passaggi per un controllo automatico dell'agitatore
- Ampia scelta di accessori e piattaforme per soddisfare ogni vostra esigenza legata alla crescita
Specifica
25 mm | |
230 V, 50/60 Hz | |
76 x 62 cm (30 x 24 in.) | |
115.8 cm | |
Keypad | |
USB, Ethernet |
2.5 cm orbit: 20 to 400 rpm, 5.1 cm orbit: 20 to 300 rpm | |
CE | |
118.2 x 95.8 x 63.1 cm | |
198 kg | |
Refrigerated | |
0.01 to 95:59 hr., Continuous |