Learn More
Eppendorf™ Innova™ S44i, incubatore
L'agitatore biologico Innova S44i è il nuovo straordinario arrivo nella nostra rinomata gamma di soluzioni per le scienze biologiche. Accrescete il potenziale del vostro laboratorio e traete vantaggio dalle prestazioni e dall'affidabilità eccezionali che contraddistinguono ogni prodotto Eppendorf.
23615.00€ - 30685.00€
Specifica
Intervallo di velocità | 2.5 cm orbit: 20 to 400 rpm, 5.1 cm orbit: 20 to 300 rpm |
---|---|
Requisiti elettrici | 230 V, 50/60 Hz |
Certificazione/Conformità | CE |
Dimensioni della piattaforma (L x P) | 76 x 62 cm (30 x 24 in.) |
Dimensioni (L x P x A) | 118.2 x 95.8 x 63.1 cm |
Codice del prodotto | Marca | Orbita | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Orbita | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15874075
|
Eppendorf™
S44I331001 |
51 mm | Photosynthetic LED light bank |
30685.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15814075
|
Eppendorf™
S44I300001 |
25 mm | Incubated |
23615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15824075
|
Eppendorf™
S44I310001 |
25 mm | Refrigerated |
26915.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 17-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15834075
|
Eppendorf™
S44I311001 |
25 mm | Refrigerated with photosynthetic LED light bank |
30685.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15844075
|
Eppendorf™
S44I320001 |
51 mm | Incubated |
23615.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15854075
|
Eppendorf™
S44I330001 |
51 mm | Refrigerated |
26915.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-09-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Massima capacità in beute con un ingombro ridotto – crescita di più cellule in meno spazio
- Il nuovo Eppendorf X-Drive brevettato con tecnologia semiautomatica per il contrappeso offre un'agitazione uniforme e senza problemi
- Elevata omogeneità della temperatura su tutta la camera per risultati riproducibili
- Accesso facile a tutti i vostri campioni utilizzando la piattaforma a scomparsa
- Porte scorrevoli verso l'alto per un accesso pratico e senza sforzo
- Ottimizzate lo spazio a disposizione impilando due o tre apparecchi
- La nuova interfaccia utente touchscreen assicura un facile utilizzo. Ottenete con un solo tocco stati di allarme, registro eventi e informazioni sull'utente.
- Create programmi con diversi passaggi per un controllo automatico dell'agitatore
- Ampia scelta di accessori e piattaforme per soddisfare ogni vostra esigenza legata alla crescita
Specifica
2.5 cm orbit: 20 to 400 rpm, 5.1 cm orbit: 20 to 300 rpm | |
CE | |
118.2 x 95.8 x 63.1 cm | |
198 kg | |
USB, Ethernet |
230 V, 50/60 Hz | |
76 x 62 cm (30 x 24 in.) | |
115.8 cm | |
Keypad | |
0.01 to 95:59 hr., Continuous |