Learn More
Heathrow Scientific™ Inoculating Needle/Loops
GREENER_CHOICE
Provide the choice to spread or pick colonies and cultures without the risk of contamination with Inoculating Needle/Loops.
Marca:  Heathrow Scientific™ HS81121B
Codice prodotto. 16390776
  • 73.20€ / pezzi 1000
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Use loop end to uniformly streak a gel surface
  • Use needle end for removal of colonies
  • Lot-to-lot traceability
  • Sterile
  • Disposable
Specifica
Specifica
Single-use
7.9 in.
ABS
Standard
Inoculating Loop and Needle, Rigid
Not Autoclavable
0.4 cm
1 μL
20 cm
Sterile
Blue
Plastic Bag
0.2 in.
Spreading, Picking, and Transferring Colonies or Cultures