Learn More
Heathrow Scientific™ Inoculating Needle/Loops
Provide the choice to spread or pick colonies and cultures without the risk of contamination with Inoculating Needle/Loops.
73.20€ - 77.95€
Specifica
Lunghezza (sistema imperiale) | 7.9 in. |
---|---|
Lunghezza (sistema metrico) | 20 cm |
Sterilità | Sterile |
Monouso | Single-use |
Size | Standard |
Codice del prodotto | Marca | Volume | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Volume | Materiale | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
16380776
|
Heathrow Scientific™
HS81121A |
1 μL | Polypropylene |
77.95€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16390776
|
Heathrow Scientific™
HS81121B |
1 μL | ABS |
73.20€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16300786
|
Heathrow Scientific™
HS81121C |
10 μL | Polypropylene |
73.20€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
16310786
|
Heathrow Scientific™
HS81121D |
10 μL | ABS |
73.20€
pezzi 1000 |
Spedizione stimata: 02-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Use loop end to uniformly streak a gel surface
- Use needle end for removal of colonies
- Lot-to-lot traceability
- Sterile
- Disposable
Specifica
7.9 in. | |
Sterile | |
Standard | |
Not Autoclavable |
20 cm | |
Single-use | |
Blue | |
Spreading, Picking, and Transferring Colonies or Cultures |