Learn More
WTW™ inoLab™ 7110 Benchtop pH Meter
A simple, easy-to-use lab pH meter for routine measurement with reproducible measuring results and increased measuring accuracy.
780.00€ - 1035.00€
Specifica
Precisione (pH) | ±0.005, ±0.01 |
---|---|
Precisione (Temperatura) | ±0.1K |
Dettagli di gestione dei dati | Current record calibration memory |
Da utilizzare con (applicazione) | Ideal for routine measurements in the laboratory where automatic documentation is not the priority and for AC and battery operation |
Intervallo (pH) | -2 to 20 |
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Include | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
11721435
|
WTW™
1AA110 |
DIN socket, universal power supply, electrode arm and operation manual |
780.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11731381
|
WTW™
1AA114 |
DIN socket, Universal power supply, electrode arm and operation manual, universal power supply, electrode arm and operation manual, 3 in 1 pH electrode SenTix™ 81, buffers, 3mol/L KCl, cable |
1035.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 12-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
11315262
|
WTW™
1AA112 |
DIN socket, Universal power supply, stand and operation manual, Combined pH electrode SenTix™ 42/41, buffer 4, 7 and 10.01, 3mol/L KCl, WTW technical buffers, DIN/NIST buffers |
1010.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 23-09-2024 Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
- Repeatable measuring results by automatic recognition of stable values
- Secure operation: automated functions reduce the number of keys
- Increased measuring accuracy by calibration timer with periodic reminders for calibration
- Highly suitable for routine measurements in the lab, where automatic documentation is not a priority
- With smooth, easy to clean surface
- Available as a single meter, as a set with standard electrode with built-in T sensor, or as a set with a precision electrode
Specifica
±0.005, ±0.01 | |
Current record calibration memory | |
-2 to 20 | |
±1200, ±0.3 | |
1 to 3 | |
CE, cETLUS | |
3 Years | |
-5°C to +105°C | |
Benchtop pH meter | |
190 mm |
±0.1K | |
Ideal for routine measurements in the laboratory where automatic documentation is not the priority and for AC and battery operation | |
-2 to 20 ±0.01, -2 to 19.999 ±0.005 | |
±(1200.0 ±0.3mV) | |
LCD | |
1 kg | |
Automatic | |
DIN or BNC/4mm banana | |
240 mm | |
80 mm |