Learn More
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium Clip Cap Dispenser
Click to view available options
Premium Clip Cap Dispenser; Color: White; Material: Stainless Steel; Depth (Metric): 200 mm; Height (Metric): 400 mm; Width (Metric): 200 mm
Descrizione
- Complies with the HACCP approach
- Suitable for all brands
- Easy cleaning
- Wall mounted (screws and dowels supplied)
Specifica
Specifica
Colore | Silver |
Profondità (sistema metrico) | 200 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
Altezza (sistema metrico) | 400 mm |
Materiale | Stainless Steel |
Da utilizzare con (applicazione) | Medical, Dental, Industrial |
Titolo del prodotto
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium Clip Cap Dispenser >