Learn More
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium visitor Kit Dispenser
Click to view available options
Premium visitor Kit Dispenser; Certifications/Compliance: ISO 9001; Material: Stainless Steel; Color: Silver; Height (Metric): 410 mm; Width (Metric): 200 mm
Descrizione
- Complies with the HACCP approach
- Suitable for all brands
- Easy cleaning
- Getting started with the kits is easy
Specifica
Specifica
Colore | Silver |
Profondità (sistema metrico) | 200 mm |
Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
Altezza (sistema metrico) | 410 mm |
Materiale | Stainless Steel |
Certificazione/Conformità | ISO 9001 |
Titolo del prodotto
Kolmi Hopen™ INOX™ Premium visitor Kit Dispenser >