Learn More
Elma™ Insert Covers
Insert cover contains two rubber rings and is designed for hanging cleaning cups or glasses in the cleaning basket.
52.40€ - 94.30€
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Modello | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
17881357
|
Elma™
1110262 |
30/40 |
52.40€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17831297
|
Elma™
1110261 |
60 |
62.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17861297
|
Elma™
1111906 |
80 |
94.30€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17811367
|
Elma™
1111909 |
100/120 |
62.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17831347
|
Elma™
1111921 |
180 |
83.80€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
17891357
|
Elma™
1110260 |
150/180/300 |
62.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 09-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||||
Descrizione
- Elma ultrasonic units can be operated with or without a cover
- For more efficient operation, Elma offers various insert covers made of robust and easy-to-clean stainless steel
- Covers make it possible to clean objects made of different materials simultaneously – but separately
- If used correctly, all Elma inserts will help to prevent damage to the ultrasonic tank and thus extend the service life of the ultrasonic cleaner
- Allows cleaning with aggressive fluids
- Prolongs the service life of the unit
Specifica
Lid |
Titolo del prodotto
Elma™ Insert Covers