Learn More
Abeba™ Insoles 3553
ESD dissipative insoles include antibacterial and antifungal properties due to active carbon.
Marca:  Abeba™ 3553/40
Codice prodotto. 15670128
  • 16.50€ / 1 paio
Spedizione stimata: 21-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Breathable textile
  • Blue
  • ESD dissipative according to DIN EN 61340
  • Antistatic
  • Areal pressure absorption, climatising, comfortable
  • Benefit for joints, musculature, ligaments and spine
Specifica
Specifica
Blue
Textile
40
3553