Learn More
Abeba™ Insoles 3553
ESD dissipative insoles include antibacterial and antifungal properties due to active carbon.
16.50€
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Size | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15630128
|
Abeba™
3553/36 |
36 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15640128
|
Abeba™
3553/37 |
37 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15650128
|
Abeba™
3553/38 |
38 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15660128
|
Abeba™
3553/39 |
39 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 14-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15670128
|
Abeba™
3553/40 |
40 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15680128
|
Abeba™
3553/41 |
41 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15690128
|
Abeba™
3553/42 |
42 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15600138
|
Abeba™
3553/43 |
43 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15610138
|
Abeba™
3553/44 |
44 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15620138
|
Abeba™
3553/45 |
45 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15630138
|
Abeba™
3553/46 |
46 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15640138
|
Abeba™
3553/47 |
47 |
16.50€
1 paio |
Spedizione stimata: 21-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Breathable textile
- Blue
- ESD dissipative according to DIN EN 61340
- Antistatic
- Areal pressure absorption, climatising, comfortable
- Benefit for joints, musculature, ligaments and spine
Specifica
Blue | |
Textile | |
3553 |