Learn More
General Tools Round Glass Inspection Mirror
View and retrieve objects in hard-to-reach areas with this Round Glass Inspection Mirror.
Marca:  General Tools 09914-00
Codice prodotto. 11729849
  • 21.40€ / Pezzo
Spedizione stimata: 11-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Telescopic shafts allow extended reach.
  • Adjustable mirror.
  • These inspection tools offer telescopic shafts that allow extended reach to inaccessible spaces.
  • Mirrors adjust to any angle for visual examination in trouble areas.
  • Magnets, mirrors 09914-00 and 09914-04, and inspection kit feature a heavy-duty pocket clip.
Specifica
Specifica
1 Ea.
31.75 mm
Used for visual examination in trouble areas
Round
Glass
1.25 in.
Inspection Mirror
Titolo del prodotto
General Tools Round Glass Inspection Mirror > Round Glass Inspection Mirror; Dia.: 31.75 mm; Length: 139.7 to 685.8 mm; Shape: Round