Learn More
BINDER™ Interior Lighting
Interior lighting with climate-resistant LEDs.
Marca:  BINDER™ 8012-2555
Codice prodotto. 30238222
  • 903.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-04-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Interior lighting with climate-resistant LED lights, which turns on automatically when the unit's door is opened.
Specifica
Specifica
KB 65
Glass
Lighting
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
BINDER™ Interior Lighting > For use with KB 65