Learn More
Falcon™ intestinal differentiation media pack, kit
Marca: Falcon™ 355058
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
Corning Intestinal Differentiation Media Pack contains Corning Seeding Basal Medium (500mL), Differentiation Medium (500mL), and Corning MITO+ Serum Extender (2 x 0.5mL), all in one convenient kit.Specifica
1 Pack |