Learn More
Iodic acid, 99.6%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10509413
Iodic acid, 99.6%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10509413
500 g, Glass bottle
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Codice prodotto. 10509413
Marca: Thermo Scientific Acros 423815000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Reagente di ossidazione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-68-5
Formula molecolare ILiO3
Molecular Weight (g/mol) 181.84
Numero MDL MFCD00011348
InChI Key FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate minVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC Name lithium(1+) iodate
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iodic acid
Colore White
Nota nome For analysis ACS
Punto di fusione 110.0°C
Densità 4.6200g/mL
Metalli pesanti (come Pb) 10ppm max.
Imballaggio Glass bottle
Residuo dopo la combustione 0.02% max.
Gravità specifica 4.62
Intervallo percentuale saggio 99.6%
Quantità 500 g
Formula lineare HIO3
Forma fisica Crystalline Powder
Indice di Merck 15, 5056
Informazioni di solubilità Solubility in water: 2690g/l (20°C). Other solubilities: soluble in nitric acid, soluble in diluted alcohol, insoluble in absolute alcohol, ether and, chloroform
Peso formulazione 175.91
Percent Purity 99.6%
Grado Reagente ACS
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
4 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0466779 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/10/2024 Catalog Number423815000,423811000
Numero di lottoA0449076 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/01/2023 Catalog Number423815000,423811000
Numero di lottoA0412845 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data18/04/2022 Catalog Number423815000,423811000
Numero di lottoA0396530 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data23/11/2020 Catalog Number423815000,423811000
Titolo del prodotto
Iodic acid, 99.6%, Thermo Scientific Chemicals >