Learn More
Iodic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11448990
Iodic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11448990
250 g
Click to view available options
Quantità:
50 g
100 g
250 g
1000 g
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Codice prodotto. 11448990
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar A11925.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”24111” to get your promotional price
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
Solubility
Soluble in water and methanol.
Notes
Light sensitive. Incompatible with reducing agents, alcohols and organic materials.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-68-5
Formula molecolare ILiO3
Molecular Weight (g/mol) 181.84
Numero MDL MFCD00011348
InChI Key FZAXZVHFYFGNBX-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 24345
ChEBI CHEBI:24857
IUPAC Name lithium(1+) iodate
SMILES [Li+].[O-][I](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Iodic acid
Punto di fusione 110°C (decomposition)
Densità 4.629
Odore Odorless
Sensibilità Light sensitive
Quantità 250 g
Numero UN UN3085
Indice di Merck 14,5012
Sinonimo unii-6u8j18jsbm, 6u8j18jsbm, iodicacid, monoiodic acid, caswell no. 499a, iodsaeure, trioxoiodic acid, iodic v acid, sodium iodate min
Informazioni di solubilità Soluble in water and methanol.
Peso formulazione 175.91
Percent Purity 99%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10251774 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
Numero di lotto10249415 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data19/01/2024 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
Numero di lotto10242870 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data17/08/2022 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
Numero di lotto10204530 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
Numero di lotto10193010 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2021 Catalog NumberA11925.18,A11925.30,A11925.0B
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodic acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Solido comburente Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
Indicazioni di pericolo
  • H272-Può aggravare un incendio; comburente.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Iodic acid
Titolo del prodotto
Iodic acid, 99%, Thermo Scientific Chemicals >