Learn More
Iodic acid, ACS, 99.5% min, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Iodic acid is used in analytical chemistry laboratories to standardize solutions of both weak and strong bases using methyl red or methyl orange as the indicator. It acts as a key starting material to synthesize sodium or potassium iodate, thereby increasing the iodine content of salt.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
Aspetto | Powder/chunks |
Materiale o nome chimico | Iodic Acid |
Punto di fusione | 110°C (decomposition) |
Densità | 4.629 g/cm3 |
Sensibilità | Light sensitive |
Intervallo percentuale saggio | 99.5% |
Quantità | 50 g |
Forma fisica | Powder/Chunks |
Informazioni di solubilità | Soluble in water and methanol. |
Peso formulazione | 175.91 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
S25F001 | Certificato di analisi | 14/01/2025 | 087681.30,087681.18 |
X08K028 | Certificato di analisi | 18/10/2024 | 087681.30,087681.18 |
S03K007 | Certificato di analisi | 11/06/2024 | 087681.30,087681.18 |
R17K006 | Certificato di analisi | 24/05/2024 | 087681.30,087681.18 |
T22F027 | Certificato di analisi | 20/04/2022 | 087681.30,087681.18 |
Sicurezza e movimentazione
- Iodic acid, ACS
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Solido comburente Categoria 2
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H272-Può aggravare un incendio; comburente.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Iodic acid