Learn More
Iodine Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
I2, CAS Number-7553-56-2, tincture iodine, iodine sublimed, iodine solution, iodine crystals, iodine, iode, diiodine, vistarin, iodio, eranol, 1L, CHEBI:17606, Brown, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, molecular iodine, 0 deg.C, 11355, 253.809, Amber glass bottle, Liquid, 807, II, 0.7, 14mmHg
89.50€ - 116.00€
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC Name iodio molecolare
SMILES II
Visualizza altre specifiche
Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Quantità Prezzo Quantità e disponibilità  
10625112
SDS Vedi i prodotti accessori Vedere i documenti
Fisher Chemical
J/4410/15
1 L
116.00€
1L
10375800
SDS Vedere i documenti Dettagli della promozione
Fisher Chemical
J/4410/17
2.5 L
89.50€
2.50L
Descrizione
Descrizione
I2, CAS Number-7553-56-2, tincture iodine, iodine sublimed, iodine solution, iodine crystals, iodine, iode, diiodine, vistarin, iodio, eranol, 1L, CHEBI:17606, Brown, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, molecular iodine, 0 deg.C, 11355, 253.809, Amber glass bottle, Liquid, 807, II, 0.7, 14mmHg
Specifica
Identificatori chimici
7553-56-2
253.81
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
807
iodio molecolare
I2
MFCD00011355 MFCD00164163
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
CHEBI:17606
II
Specifica
Marrone
0°C
MFCD00011355 MFCD00164163
PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
iodio molecolare
807
Analytical Specification Of pH.Eur.
14mmHg
5
7553-56-2
I2
iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
II
253.81
CHEBI:17606
Bottiglia in vetro color ambra
0.7
Liquido
Videos
Sicurezza e movimentazione
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium iodide, Iodine