Learn More
Iodine Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10625112
Iodine Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10625112
1 L
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
Codice prodotto. 10625112
Marca: Fisher Chemical J/4410/15
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Edge
I2, CAS Number-7553-56-2, tincture iodine, iodine sublimed, iodine solution, iodine crystals, iodine, iode, diiodine, vistarin, iodio, eranol, 1L, CHEBI:17606, Brown, PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N, molecular iodine, 0 deg.C, 11355, 253.809, Amber glass bottle, Liquid, 807, II, 0.7, 14mmHg
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7553-56-2
Formula molecolare I2
Molecular Weight (g/mol) 253.81
Numero MDL MFCD00011355 MFCD00164163
InChI Key PNDPGZBMCMUPRI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodine, diiodine, iodine crystals, iodine sublimed, tincture iodine, vistarin, eranol, iodio, iodine solution, iode
PubChem CID 807
ChEBI CHEBI:17606
IUPAC Name iodio molecolare
SMILES II
Specifica
Colore Marrone
Punto di fusione 0°C
Grado Analytical Specification Of pH.Eur.
Imballaggio Bottiglia in vetro color ambra
Pressione del vapore 14mmHg
Densità vapore 0.7
pH 5
Quantità 1 L
Forma fisica Liquido
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
2 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto2528593 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/03/2025 Catalog NumberJ/4410/15
Numero di lotto2525777 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/02/2025 Catalog NumberJ/4410/15,J/4410/17
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodine solution 0.05M (0.1N)
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P314-In caso di malessere, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Potassium iodide, Iodine
Titolo del prodotto
Iodine Solution 0.05M (0.1N), NIST Standard Solution Ready To Use, for Volumetric Analysis, meets analytical specification of Ph.Eur., BP, Fisher Chemical™ >