Learn More
Iodoacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11342256
Iodoacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11342256
50 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
50 g
Codice prodotto. 11342256
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar L03634.18
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Iodoacetonitrile is used for alkylation of nucleophiles. It undergoes Reformatsky and Wittig-type reactions with aldehydes.
Solubility
Soluble in benzene, alcohol, acetone, ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Notes
Light Sensitive. Store at 4°C. Incompatible with reducing agents, light and bases. Store away from strong bases.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 624-75-9
Formula molecolare C2H2IN
Molecular Weight (g/mol) 166.949
Numero MDL MFCD00001886
InChI Key VODKOOOHHCAWFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo iodoacetonitrile, acetonitrile, iodo, iodo-acetonitrile, 2-iodoethanenitrile, 2-iodo acetonitrile, 2-iodoaceto-nitrile, 2-iodanylethanenitrile, pubchem12543, acmc-1ba3nVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 69356
IUPAC Name 2-iodoacetonitrile
SMILES C(C#N)I
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoacetonitrile
Densità 2.306
Punti di ebollizione 70°C to 72°C (10 mmHg)
Punto d'infiammabilità 86°C (186°F)
Formula lineare ICH2CN
Indice di rifrazione 1.574
Quantità 50 g
Numero UN UN2922
Beilstein 1734628
Sensibilità Light sensitive
Informazioni di solubilità Soluble in benzene,alcohol,acetone,ether. Slightly soluble in water. Insoluble in hexane.
Peso formulazione 166.95
Percent Purity 97%
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto10219102 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/08/2024 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
Numero di lotto10236186 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data07/12/2021 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
Numero di lottoGBFA014892 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
Numero di lotto10114077 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
Numero di lotto10219102 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/12/2021 Catalog NumberL03634.09,L03634.18
Titolo del prodotto
Iodoacetonitrile, 97%, Thermo Scientific Chemicals >