Learn More
Iodoethane, 98%, pure, stabilized with silver, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10339420
Iodoethane, 98%, pure, stabilized with silver, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10339420
500 g, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10339420
Marca: Thermo Scientific Acros 332125000
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Alkylation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 75-03-6, 64-19-7
Formula molecolare C2H5I
Molecular Weight (g/mol) 155.97
Numero MDL MFCD00001091
InChI Key HVTICUPFWKNHNG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo mercury 2+ ion acetic acid
PubChem CID 15337
ChEBI CHEBI:33211
SMILES CCI
Specifica
Materiale o nome chimico Iodoethane
Nota nome Stabilized
Punto di fusione -108.0°C
Colore Colorless to Yellow or Pink
Densità 1.9500g/mL
Punti di ebollizione 69.0°C to 73.0°C
Punto d'infiammabilità 62°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Indice di rifrazione 1.5100 to 1.5130
Quantità 500 g
Beilstein 01,96
Indice di Merck 15,3868
Gravità specifica 1.95
Informazioni di solubilità Solubility in water: 4g/L (20°C),slowly decomposes in water. Other solubilities: miscible with most other organic solvents,soluble in alcohol,ether,chloroform
IUPAC Name iodoethane
Stabilizzatore silver
Viscosità 0.592 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 155.97
Percent Purity 98%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0449610 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data20/03/2024 Catalog Number332125000,332121000,332120025
Numero di lottoA0435949 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data06/11/2023 Catalog Number332125000,332121000,332120025
Numero di lottoA0446924 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data24/10/2023 Catalog Number332125000,332121000,332120025
Numero di lottoA0397052 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number332125000,332121000,332120025
Numero di lottoA0409934 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data13/12/2022 Catalog Number332125000,332121000,332120025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iodoethane, stabilized
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Ethyl iodide
Titolo del prodotto
Iodoethane, 98%, pure, stabilized with silver, Thermo Scientific Chemicals >