Learn More
Iodoform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10413835
Iodoform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10413835
2.5 kg, Bottiglia in vetro
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Codice prodotto. 10413835
Marca: Thermo Scientific Acros 149120025
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 75-47-8
Formula molecolare CHI3
Molecular Weight (g/mol) 393.72
Numero MDL MFCD00001069
InChI Key OKJPEAGHQZHRQV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo triiodomethane, methane, triiodo, carbon triiodide, jodoform, trijodmethane, dezinfekt v, jodoform czech, trijodmethane czech, ccris 346, unii-kxi2j76489Vedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 6374
ChEBI CHEBI:37758
IUPAC Name iodoform
SMILES C(I)(I)I
Specifications
Materiale o nome chimico Iodoform
Nota nome 99+%
Punto di fusione 119.0°C to 122.0°C
Colore Yellow
Residuo della combustione 0.1% max.
Perdita all'essiccatura 0.5% max. (24 hrs) (over silicagel)
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99+%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CHI3
Quantità 2.5 kg
Beilstein 01, 73
Fieser 03,165; 04,266
Indice di Merck 15, 5076
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.1g/L (20°C). Other solubilities: 1g/60mL cold alcohol- 1g/16mL boiling alcohol,1g/10mL chloroform- 1g/7.5mL ether,1g/80mL glycerol- 1g/3mL cs2,freely soluble in benzene and acetone
Peso formulazione 393.72
Percent Purity 99+%
Forma fisica Crystalline Powder
Show More Show Less
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0464401 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/07/2024 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Numero di lottoA0457935 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data11/12/2023 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Numero di lottoA0455535 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data25/08/2023 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Numero di lottoA0400859 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data15/12/2022 Catalog Number149125000,149120025,149121000
Numero di lottoA0405897 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data12/12/2022 Catalog Number149125000,149120025,149121000
RUO – Research Use Only
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Iodoform, 99+%, Thermo Scientific Chemicals >