Learn More
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||||
10213090
|
Thermo Scientific™
R0391 |
1 g | N/A | N/A | N/A | |||||
10725471
|
Thermo Scientific™
R0392 |
5 g |
89.25€
5g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
10849040
|
Thermo Scientific™
R0393 |
25 g |
338.00€
25g |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||||
Descrizione
IPTG (isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside) is a highly stable synthetic analog of lactose. It inactivates the lac repressor and induces synthesis of beta-galactosidase, an enzyme that promotes lactose utilization. IPTG is used to induce expression of cloned genes under control of the lac operon . It is used in conjunction with X-Gal (#R0941) to determine the lac phenotype in blue/white colony screening.
It inactivates the lac repressor and induces synthesis of beta-galactosidase, an enzyme that promotes lactose utilization. IPTG is used to induce expression of cloned genes under control of the lac operon. It is used in conjunction with X-Gal to determine the lac phenotype in blue/white colony screening.Ready-to-use 100mM IPTG aqueous solution is non-toxic, stable, 0.22μm membrane-filtered, formulated for direct use in blue/white colony screening.