Learn More
Iron(III) chloride, anhydrous, 98%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 11301739
Iron(III) chloride, anhydrous, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11301739
100 g
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
1 kg
5 kg
25 kg
Codice prodotto. 11301739
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 012357.22
Richiesta di formato massivo o personalizzato
1-methyl-2-pyrrolidinone, is useful for spectrophotometry, chromatography and ICP-MS detection. It is useful for the chemical functionalization of graphene sheets by solvothermal reduction of graphene oxide. It is also useful for pharmaceutical and different industrial applications due to its broad solvency and low volatility.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7705-08-0
Formula molecolare Cl3Fe
Molecular Weight (g/mol) 162.20
Numero MDL MFCD00011005
InChI Key RBTARNINKXHZNM-UHFFFAOYSA-K
Sinonimo Ferric chloride
IUPAC Name iron(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Fe+3]
Specifica
Punti di ebollizione 316°C
Materiale o nome chimico Iron(III) chloride
Punto di fusione 306°C
Nota nome anhydrous
Colore Black
Forma fisica Crystalline
Quantità 100 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Freely soluble in methanol,ethanol,ether,and acetone.
Peso formulazione 162.21
Odore Odorless
Sensibilità Hygroscopic
Aspetto Black crystalline
Densità 2.9 g/cm3
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Tricloruro di ferro
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1C
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P308-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione:.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Iron(III) chloride, anhydrous, 98%, Thermo Scientific Chemicals >