Learn More
Iron Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical Codice prodotto.: 10191710
Iron Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10191710
500 mL, HDPE plastic bottle
Click to view available options
Quantità:
500 mL
Imballaggio:
HDPE plastic bottle
Codice prodotto. 10191710
Marca: Fisher Chemical J/8271/08
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
Colore Colorless
pH 1
CAS 10421-48-4
Formula molecolare FeN3O9
Numero MDL 11003
Quantità 500 mL
Sinonimo ferric nitrate, iron trinitrate, nitric acid, iron 3+ salt, unii-n8h8402xob, iron nitrate fe no3 3, iron iii nitrate, anhydrous, hsdb 451, iron 3+ trinitrate, nitric acid, iron 3+ salt 3:1
InChI Key VCJMYUPGQJHHFU-UHFFFAOYSA-N
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[Fe+3]
IUPAC Name iron(3+);trinitrate
Molecular Weight (g/mol) 241.857
PubChem CID 25251
Imballaggio HDPE plastic bottle
Forma Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Iron solution 1000 ppm, standard metal solution in approx. 1M nitric acid
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H290-Può essere corrosivo per i metalli.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Nitric acid, Ferricnitrate
Titolo del prodotto
Iron Standard Metal Solution 1000ppm, for ICP, Solution HNO3 1M, Fisher Chemical >