Learn More
Bochem™ Spazzola con filo di ferro
Con filo di ferro zincato
Marca:  Bochem™ 12321
Codice prodotto. 10192741
  • 5.65€ / Pezzo
Spedizione stimata: 30-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Iron wire, zincked
  • Natural bristles
  • Used with flasks and test tubes
  • For cleaning flasks and bottles
Specifica
Specifica
Spazzola
Per beuta
120 mm
1 ciascuno
63 mm
480 mm
Fil di ferro