Learn More
Bochem™ Spazzola con filo di ferro
Con filo di ferro zincato
3.00€ - 11.00€
Specifica
Product Type | Brush |
---|---|
Materiale | Iron Wire |
Quantità | Confezione da 1 |
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) setole | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Lunghezza (sistema metrico) | Diametro (sistema metrico) setole | Da utilizzare con (applicazione) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10555221
|
Bochem™
12300 |
1000 mm | 30 mm | For tubes |
5.70€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10585411
|
Bochem™
12312 |
260 mm | 30 mm | Per provette |
3.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10020821
|
Bochem™
12322 |
550 mm | 80 mm | Per beuta |
11.00€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10192741
|
Bochem™
12321 |
480 mm | 63 mm | Per beuta |
5.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 30-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Filo di ferro zincato
- Setole naturali
- Per fiasche e provette per test
- Per la pulizia di fiasche e flaconi
Specifica
Brush | |
Iron Wire | |
Confezione da 1 |
Titolo del prodotto
Bochem™ Spazzola con filo di ferro