Learn More
Micronova™ Irradiated Cleanroom Pen
BIOPHARMA
Low-sodium, indelible ink ballpoint pens feature a unique polypropylene barrel that limits particle generation and holds up to IPA, bleach, and phenol wipe downs. Available irradiated, capped or click versions, and with black, blue or red ink.
87.43€ - 382.00€
Specifica
Materiale HDPE
Materiale coperchio HDPE
Dimensioni (L x P x A) 5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm)
Lunghezza (sistema imperiale) 5.75 in.
Larghezza (sistema imperiale) 0.375 in.
Visualizza altre specifiche
Prodotti 4
Codice del prodotto Marca Colore Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Colore Stile punta Prezzo Quantità e disponibilità  
11966875
BIOPHARMA
Vedere i documenti Dettagli della promozione
Micronova™
PEN-02IR
Blue Capped, 0.7 mm Point Tip
382.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 17-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13147726
Vedere i documenti
Micronova™
PEN-16IRD
Blue Retractable, 0.7 mm Point Tip N/A N/A N/A
11956875
BIOPHARMA
Vedere i documenti
Micronova™
PEN-01IR
Black Capped, 0.7 mm Point Tip
313.00€
pezzi 100
Spedizione stimata: 18-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
13107726
Vedere i documenti
Micronova™
PEN-03IR
Red Capped, 0.7 mm Point Tip N/A N/A N/A
Descrizione
Descrizione
Low-sodium ink
The Micronova Irradiated Cleanroom Ballpoint Pens, with low sodium ink and low particulate barrels, are designed for documentation and labeling in cleanrooms and aseptic environments. Gamma irradiated pens are suitable for Aseptic ISO 5 and other clean production areas.
  • Ball point cleanroom pens with indelible, low sodium ink
  • Designed for documentation and labeling in cleanrooms
  • White, high-density polypropylene barrel
  • Holds up to IPA, bleach and phenol wipe downs
  • Capped or Retractable options available
  • Black, blue or red ink
  • Available gamma irradiated for aseptic environments
Specifica
Specifica
HDPE
5.75 x 0.375 x 0.375 in.(14.6 x 0.953 x 0.953 cm)
0.375 in.
Not Autoclavable
Reusable
Cleanroom Pen
2 lb.
HDPE
5.75 in.
0.953 cm
ISO 9001 Certified Facility; Certificate of Irradiation and Certificate of Conformance
Cleanroom and Aseptic Environment Documentation and Labeling
Sterile
0.907 kg
Documenti
Product Certifications
Titolo del prodotto
Micronova™ Irradiated Cleanroom Pen