Learn More
Micronova™ Irradiated Sharpie Ultra Fine Markers
Irradiated, ultra fine point, capped permanent marker with fade and water resistant, quick drying, non-toxic ink for use in aseptic environments.
Marca:  Micronova™ PEN-61IR
Codice prodotto. 17605925
  • 161.00€ / pezzi 12
Spedizione stimata: 12-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
Micronova Irradiated Sharpie Ultra Fine Marker is the original pen style, industry standard permanent marker with an ultra fine point. This cleanroom sharpie marks permanently on most surfaces with quick drying, non-toxic, alcohol based ink that is fade and water resistant to further extend multiple project uses.
  • Ultra fine point capped sharpie marker
  • Marks permanently on most surfaces
  • Writes on cold or wet surfaces, plastic bags and disposable lab-ware
  • Nontoxic, permanent, quick drying, alcohol-based ink
  • Gamma irradiated for aseptic ISO 5 and other clean production areas
  • Fade and water resistant
  • Available red, blue or black inks
Specifica
Vedi altri risultati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lotto046235-000 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data09/12/2024 Catalog NumberPEN-61IR
Numero di lotto044635-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data26/08/2024 Catalog NumberPEN-61IR
Numero di lotto044259-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data08/07/2024 Catalog NumberPEN-61IR
Numero di lotto042898-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data03/06/2024 Catalog NumberPEN-61IR
Numero di lotto042037-000 Tipo di certificatoCertificato di qualità Data05/02/2024 Catalog NumberPEN-61IR
Titolo del prodotto
Micronova™ Irradiated Sharpie Ultra Fine Markers > Blue, Smear-Proof Marker