Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Fire extinguisher
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
Marca: Brady™ 816887
6.98 EUR valido fino al 2024-12-20
Usa il codice promo "21731" per avere il tuo prezzo promozionale.
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
1.501 mm | |
-40°C to 120°C | |
Global |
PIC F001-148x148-PP-CRD/1 | |
1 Ea. | |
148 mm | |
148 mm | |
Square | |
White on Red |