Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Fire extinguisher
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
5.90€ - 14.60€
Specifica
Certificazione/Conformità | ISO 7010 |
---|---|
Materiale | Polypropylene |
Quantità | 1 Ea. |
Da utilizzare con (applicazione) | Indoor and Outdoor |
Spessore | 1.501 mm |
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Larghezza (sistema metrico) | Altezza (sistema metrico) | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
15644357
|
Brady™
816886 |
100 mm | 100 mm |
5.90€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15654357
|
Brady™
816887 |
148 mm | 148 mm |
9.30€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15664357
|
Brady™
816888 |
200 mm | 200 mm |
10.55€
Pezzo |
In stock
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
15684357
|
Brady™
816891 |
315 mm | 315 mm |
14.60€
Pezzo |
Spedizione stimata: 07-01-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
1 Ea. | |
1.501 mm | |
Square | |
White on Red |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
-40°C to 120°C | |
Global |