Learn More
Brady™ ISO 7010 Sign - Fire hose reel
Prevent costly accidents with ISO 7010 safety signs for optimal impact and recognizability.
Marca: Brady™ 817050
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Polypropylene
- For indoor and outdoor use
Specifica
ISO 7010 | |
Polypropylene | |
Indoor and Outdoor | |
1.501 mm | |
-40°C to 120°C | |
Global |
PIC F002-315x315-PP-CRD/1 | |
1 Ea. | |
315 mm | |
315 mm | |
Square | |
White on Red |
Suggerimenti di prodotto
I clienti che hanno visualizzato questo articolo hanno visto anche
Titolo del prodotto
Brady™ ISO 7010 Sign - Fire hose reel > W x H: 315 x 315 mm