Learn More
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, for Determination Of Fat In Milk, Fisher Chemical™ Codice prodotto.: 10152040
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, for Determination Of Fat In Milk, Fisher Chemical™
Codice prodotto. 10152040
2.5 L, Plastic Coated Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
500 mL
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Plastic Coated Glass Bottle
Codice prodotto. 10152040
Marca: Fisher Chemical A/7000/PB17
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, for Determination Of Fat In Milk
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 123-51-3
Numero MDL 2934
Specifica
Punto di fusione -117°C
pH 6.5
Punti di ebollizione 130°C
Imballaggio Plastic Coated Glass Bottle
Formula molecolare C5H12O
Quantità 2.5 L
Densità vapore 3.04
Peso formulazione 88.15g/mol
Pressione del vapore 4 hPa at 20°C
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • 3-Methyl-1-butanol
Signal Word
  • Attenzione
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Hazard Statement
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
  • EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Precautionary Statement
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
Iso-Amyl Alcohol, Extra Pure, SLR, for Determination Of Fat In Milk, Fisher Chemical™ >