Learn More
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio
Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
8.85€ - 11.05€
Specifica
Materiale | Aluminum |
---|---|
Quantità | 1 Sign |
Tipo di montaggio | Surface Mount |
Da utilizzare con (applicazione) | Facility Identification, Safety Identification |
Temperature Range (Metric) | -40°C to +140°C |
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Materiale | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Colore | Dimensioni (L x P) | Materiale | Forma | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||
17811745
|
Brady™
311211 |
White on Red | 100 x 100 mm | Aluminum | Square |
8.85€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17821745
|
Brady™
311212 |
White on Red | 150 x 150 mm | Aluminum | Square |
9.95€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
17821785
|
Brady™
311213 |
White on Red | 200 x 200 mm | Aluminum | Square |
11.05€
Pezzo |
Spedizione stimata: 05-05-2025
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||
Descrizione
- Per indicare un dispositivo che lampeggia al fine di segnalare l’azionamento dell’allarme antincendio
Specifica
Aluminum | |
Surface Mount | |
-40°C to +140°C | |
-40°F to +284°F | |
Fire Alarm Flashing Light | |
White on Red |
1 Sign | |
Facility Identification, Safety Identification | |
Square | |
Universal | |
Safety Sign |
Titolo del prodotto
Brady™ Segnaletica di sicurezza ISO - Luce lampeggiante allarme antincendio