Learn More
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing
For high chemical resistance applications
Marca:  Gilson™ F117742
Codice prodotto. 10071932
  • 163.00€ / 3m
Spedizione stimata: 25-06-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
  • Iso-Versinic™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Autoclavable
Iso-Versinic
For MF1 and MF4 Pump Heads
1 Each
2.9mL/min.
Black
1 mm
300 cm
-20°C
Acids
Impermeable to most gases
Extension Pump Tubing
Documenti
One moment while we fetch your results.
Titolo del prodotto
Gilson™ Iso-Versinic™ Extension Tubing > I.D.: 1mm