Learn More
Isobutyraldehyde, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isobutyraldehyde is used as an intermediate in the preparation of isobutanol, methacrolein, hydroxypivaldehyde and neopentyl glycol. It is actively involved in the Cannizaro reaction. It is also used as an intermediate to prepare pharmaceuticals, agrochemicals, vitamins, antioxidants, rubber accelerators, textile auxiliaries, perfumery and flavors.
Solubility
Slightly miscible with water.
Notes
Air sensitive. Store in a cool place. Incompatible with oxidizing agents, strong acids, strong bases and strong reducing agents.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Isobutyraldehyde |
Punto di fusione | °C to 65°C |
Densità | 0.794 |
Punti di ebollizione | 63°C to 65°C |
Punto d'infiammabilità | -24°C (-11°F) |
Intervallo percentuale saggio | 98% |
Formula lineare | (CH3)2CHCHO |
Indice di rifrazione | 1.3723 |
Quantità | 500 mL |
Numero UN | UN2045 |
Vedi altri risultati |
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
A0449395 | Certificato di analisi | 21/02/2024 | A12106.0F,A12106.AP |
A0457104 | Certificato di analisi | 21/02/2024 | A12106.0F,A12106.AP |
A0447594 | Certificato di analisi | 25/01/2024 | A12106.0F,A12106.AP |
10224123 | Certificato di analisi | 10/07/2023 | A12106,A12106.0F,A12106.AP |
10243090 | Certificato di analisi | 24/08/2022 | A12106.0F,A12106.AP |
Sicurezza e movimentazione
- Isobutyraldehyde
- Pericolo
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- MIXTURE LIST-Contiene: Isobutyraldehyde