Learn More
Isobutyryl chloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
Isobutyryl chloride is used in the preparation of fully isobutyramide terminated hyperbranched polyethylenimines. It plays an important role in the separation and identification of shikonin and its ester derivatives in the root epidermis of Echium italicum L. It acts as an acylating agent for the ketimine derivatives of alfa-amino esters, nucleosides and pyrroles. Further, it is used in the preparation of organic peroxides. In addition to this, it is used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Isobutyryl chloride is used in the preparation of fully isobutyramide terminated hyperbranched polyethylenimines. It plays an important role in the separation and identification of shikonin and its ester derivatives in the root epidermis of Echium italicum L. It acts as an acylating agent for the ketimine derivatives of alfa-amino esters, nucleosides and pyrroles. Further, it is used in the preparation of organic peroxides. In addition to this, it is used as an intermediate for dyes, textile auxiliaries and peroxide compounds.
Solubility
Miscible with chloroform, glacial acetic acid, ether, toluene, methylene chloride and benzene.
Notes
Moisture sensitive. Incompatible with bases, water, strong oxidizing agents and alcohols.
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Isobutyryl chloride |
Punto di fusione | ∽-90°C |
Densità | 1.017 |
Punti di ebollizione | 91°C to 93°C |
Punto d'infiammabilità | 8°C (46°F) |
Intervallo percentuale saggio | 0.98 |
Indice di rifrazione | 1.407 |
Quantità | 100 g |
Numero UN | UN2395 |
Beilstein | 605393 |
Vedi altri risultati |
Suggerimenti di prodotto
Customers who viewed this item also viewed.
Certificati
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
Numero di lotto | Tipo di certificato | Data | Catalog Number |
---|---|---|---|
GBFA008353 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B24472.36,B24472.22 |
10163479 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B24472.36,B24472.22 |
10236169 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B24472.36,B24472.22 |
10140374 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B24472.36,B24472.22 |
10192716 | Certificato di analisi | 23/11/2021 | B24472.36,B24472.22 |
Sicurezza e movimentazione
- Isobutyryl chloride
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 2
- Tossicità acuta Categoria 4
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Sostanze e miscele corrosive per i metalli Categoria 1
- Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1A
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H290-Può essere corrosivo per i metalli.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
- H318-Provoca gravi lesioni oculari.
- H330-Letale se inalato.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
- MIXTURE LIST-Contiene: Isobutyrylchloride