Learn More
DuPont™ Tuta senza cappuccio in Tyvek™ IsoClean™ con collo con bordatura
![BIOPHARMA](/content/dam/fishersci/glyphs/sure_trace.png)
277.20 EUR valido fino al 2024-07-31
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Usa il codice promo "21674" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Size:
piccolo
medio
Large
X-Large
2 X-Large
3 X-Large
Descrizione
- Disponibile nelle misure da S a XXXL
- Sottoposto a trattamenti di pulizia e sterilizzato con irradiazione gamma
- Cuciture interne con bordatura. Vita con elastico nella parte posteriore per una vestibilità ottimale
- Anelli per pollice elastici rivestiti in Tyvek™
- Elastici integrati al polso e alle caviglie
- Chiusura anteriore a zip
- Patta antivento
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
Product Type | Tuta senza cappuccio |
Size | X-Large |
Materiale | HDPE |
Colore | Bianco |
Monouso | Sì |
Stile vita | Elastico sul retro |
Ankle Style | Elastico |
Stile polso | Elastico |
Tipo di chiusura | Zip anteriore |
Tipo di giuntura | Con bordatura |
Vedi altri risultati |
L'utente è tenuto a condurre una valutazione dei rischi per determinare la protezione richiesta.