Learn More
Isopropanol, 99.5+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 10753424
Isopropanol, 99.5+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10753424 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
25 L, Metal Drum
Click to view available options
Quantità:
2.5 L
10 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
Plastic Drum
Codice prodotto. 10753424
Marca: Thermo Scientific Acros 389710250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 67-63-0
Formula molecolare C3H8O
Molecular Weight (g/mol) 60.096
Numero MDL MFCD00011674
InChI Key KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petroholVedi altri risultatiMostra meno risultati
PubChem CID 3776
ChEBI CHEBI:17824
IUPAC Name propan-2-ol
SMILES CC(C)O
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropanol
Punto di fusione -89.5°C
Densità 0.7850g/mL
Punti di ebollizione 81.0°C to 83.0°C
Quantità 25 L
Punto d'infiammabilità 12°C
Imballaggio Metal Drum
Forma fisica Liquido
Indice di rifrazione 1.3760 to 1.3780
Intervallo percentuale saggio 99.5+%
Gravità specifica 0.785
Formula lineare (CH3)2CHOH
Viscosità 2.27 mPa.s (20°C)
Acqua 0.2% max.
Indice di Merck 15, 5254
Informazioni di solubilità Solubility in water: miscible. Other solubilities: soluble in methanol, ethanol, methylene chloride,, dmf and acetone, miscible with alcohol, ether and chloroform, insoluble in salts solutions
Peso formulazione 60.1
Percent Purity ≥99.5%
Grado Ultrapuro
Certificati
Per poter ottenere i certificati è necessario indicare un numero di lotto. Per individuare il numero di lotto su ordini precedenti usi l'area dedicata allo stato degli ordini.
5 Risultati trovati
Numero di lotto Tipo di certificato Data Catalog Number
Numero di lottoA0467771 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data30/01/2025 Catalog Number389710250,389710100,389710025
Numero di lottoA0460624 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data28/02/2024 Catalog Number389710250,389710100,389710025
Numero di lottoA0457992 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data22/11/2023 Catalog Number389710250,389710100,389710025
Numero di lottoA0455758 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data29/08/2023 Catalog Number389710250,389710100,389710025
Numero di lottoA0395062 Tipo di certificatoCertificato di analisi Data14/12/2022 Catalog Number389710250,389710100,389710025
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropanol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Titolo del prodotto
Isopropanol, 99.5+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals >