Learn More
Isopropanol, Optima™LC/MS Grade, Fisher Chemical™
2-Propanol, >-99.90%, C3H8O, CAS Number-67-63-0, petrohol, isopropyl alcohol, isopropanol, sec-propyl alcohol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, Report AU at 254nm, Report AU at 210nm, Report AU at 230nm, Report AU at 220nm
53.00€ - 231.00€
Identificatori chimici
CAS | 67-63-0 |
---|---|
Formula molecolare | C3H8O |
Molecular Weight (g/mol) | 60.096 |
Numero MDL | 11674 |
InChI Key | KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol |
PubChem CID | 3776 |
ChEBI | CHEBI:17824 |
IUPAC Name | propan-2-ol |
SMILES | CC(C)O |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10783447
|
Fisher Chemical
A461-500 |
500 mL | Glass Bottle |
53.00€
500mL |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10091304
|
Fisher Chemical
A461-1 |
1 L | Wide Neck Amber Bottle |
96.10€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10684355
|
Fisher Chemical
A461-212 |
2.5 L | Glass Bottle |
207.00€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10001314
|
Fisher Chemical
A461-4 |
4 L | Glass Bottle |
231.00€
4L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
2-Propanol, >-99.90%, C3H8O, CAS Number-67-63-0, petrohol, isopropyl alcohol, isopropanol, sec-propyl alcohol, dimethylcarbinol, 2-hydroxypropane, hartosol, 2-propanol, alkolave, avantine, 4L, Report AU at 254nm, Report AU at 210nm, Report AU at 230nm, Report AU at 220nm
Identificatori chimici
67-63-0 | |
60.096 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
3776 | |
propan-2-ol |
C3H8O | |
11674 | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CHEBI:17824 | |
CC(C)O |
Specifica
2-Propanol | |
-89.5°C | |
67-63-0 | |
0.785g/cm³ | |
Liquid | |
Assay: ≥99.90% | |
C3H8O | |
11674 | |
2.27 mPaS at 20°C | |
15, 5254 | |
KFZMGEQAYNKOFK-UHFFFAOYSA-N | |
propan-2-ol | |
3776 | |
60.1 | |
LC-MS/UHPLC-UV |
7 | |
Report AU at 210nm, Report AU at 220nm, Report AU at 230nm, Report AU at 254nm | |
Colorless | |
81°C | |
LC-MS & UHPLC-UV | |
1ppm max. | |
(CH3)2CHOH | |
43mmHg at 20°C | |
0.05% max. | |
isopropanol, 2-propanol, isopropyl alcohol, 2-hydroxypropane, alkolave, avantine, hartosol, dimethylcarbinol, sec-propyl alcohol, petrohol | |
CC(C)O | |
60.096 | |
CHEBI:17824 | |
≥99.90% |
Sicurezza e movimentazione
WARNING!
Emergency Overview
Flammable liquid and vapor. May cause irritation of respiratory tract. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Aspiration hazard if swallowed - can enter lungs and cause damage. Hygroscopic. Use personal protective equipment. Keep away from open flames, hot surfaces and sources of ignition. Wash off immediately with plenty of water for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Rinse immediately with plenty of water, also under the eyelids, for at least 15 minutes. Obtain medical attention. Move to fresh air. Move to fresh air. If breathing is difficult, give oxygen.
NFPA
Health:1
Flammability:3
Instability:0
- Iso-propanol
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.