Learn More
Phagogene™ Ethanol Spray
PHAGO'SPRAY DM è un detergente disinfettante professionale per la disinfezione delle superfici in ambienti ad alto rischio. PHAGO'SPRAY DM può essere utilizzato come spray su pareti, soffitti e mobili nei reparti di cura e chirurgia.
Marca: Phagogene™ 60416
Descrizione
- Pronto all'uso
- Disinfettante ad ampio spettro Efficacia su Rotavirus in 5 minuti
- Un ugello con due posizioni (pittogrammi spray e stop)
- Un ergo rimovibile per l'uso in schiuma o spray
Specifica
Disinfectant Cleaner | |
Fresh Scent | |
6/Pk. | |
750 mL |
Clear Liquid | |
Non-sterile | |
750 mL |
Sicurezza e movimentazione
- PHAGOSPRAY DM
Avvertenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H319-Provoca grave irritazione oculare.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
- P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.