Learn More
Isopropyl acetate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 10038571
25 L, Metal Drum
Click to view available options
Quantità:
1 L
2.5 L
25 L
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Metal Drum
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 108-21-4
Formula molecolare C5H10O2
Molecular Weight (g/mol) 102.13
Numero MDL MFCD00008877
InChI Key JMMWKPVZQRWMSS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl acetate, 2-propyl acetate, 2-acetoxypropane, acetic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl ethanoate, isopropylacetat, paracetat, isopropylacetaat, 1-methylethyl acetate, acetic acid, isopropyl ester
PubChem CID 7915
IUPAC Name propan-2-yl acetate
SMILES CC(C)OC(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl acetate
Nota nome 99%
Punto di fusione -73.0°C
Colore Colorless
Densità 0.8720g/mL
Punti di ebollizione 88.8°C
Punto d'infiammabilità 4°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Metal Drum
Formula lineare CH3CO2CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.3760 to 1.3780
Quantità 25 L
Beilstein 02, 130
Indice di Merck 15, 5251
Gravità specifica 0.872
Informazioni di solubilità Solubility in water: 31g/L (20°C). Other solubilities: soluble in most common organic solvents
Viscosità 0.49 mPa.s (25°C)
Peso formulazione 102.13
Percent Purity 99%
Grado Pure
Forma fisica Liquid
Titolo del prodotto
Isopropyl acetate, 99%, pure, Thermo Scientific Chemicals >