Learn More
Isopropyl ether, 99+%, extra pure, stabilized with BHT, Thermo Scientific Chemicals
39.40€ - 363.81€
Identificatori chimici
CAS | 108-20-3, 128-37-0 |
---|---|
Numero MDL | MFCD00008880 |
InChI Key | ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N |
Sinonimo | diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether |
PubChem CID | 7914 |
IUPAC Name | 2-propan-2-yloxypropane |
SMILES | CC(C)OC(C)C |
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Quantità | Imballaggio | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
10429110
|
Thermo Scientific Acros
180680010 |
1 L | Glass bottle |
39.40€
1L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10501251
|
Thermo Scientific Acros
180680025 |
2.5 L | Glass bottle |
62.11€
2.50L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
10073113
|
Thermo Scientific Acros
180680250 |
25 L | Metal drum |
363.81€
25L |
Effettua il login per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso! | ||||
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identificatori chimici
108-20-3, 128-37-0 | |
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N | |
7914 | |
CC(C)OC(C)C |
MFCD00008880 | |
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether | |
2-propan-2-yloxypropane |
Specifica
Isopropyl ether | |
0.005% max. | |
0.7200g/mL | |
99+% | |
[(CH3)2CH]2O | |
MFCD00008880 | |
01, 362 | |
15, 5258 | |
ZAFNJMIOTHYJRJ-UHFFFAOYSA-N | |
2-propan-2-yloxypropane | |
102.177 | |
102.18 | |
≥99.0% | |
Liquid |
Stabilized with BHT | |
108-20-3, 128-37-0 | |
Authentic | |
C6H14O | |
1.3670 to 1.3690 (20°C, 589nm) | |
1159 | |
0.01% max. | |
diisopropyl ether, isopropyl ether, propane, 2,2'-oxybis, 2-isopropoxypropane, diisopropyl oxide, diisopropylether, ether, isopropyl, 2,2'-oxydipropane, isopropylether, bis isopropyl ether | |
CC(C)OC(C)C | |
5 to 250ppm BHT | |
7914 | |
180mbar at 20°C | |
Extra Pure |
Sicurezza e movimentazione
GHS H Statement:
May cause drowsiness or dizziness.
Highly flammable liquid and vapor.
May form explosive peroxides.
Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
Keep container tightly closed.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking.
Ground/Bond container and receiving equipment.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge
Danger
- Isopropyl ether
Avvertenza
- Pericolo
Categoria di pericolo
- Liquido infiammabile Categoria 2
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H336-Può provocare sonnolenza o vertigini.
- EUH019-Può formare perossidi esplosivi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
Consigli di prudenza
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P233-Tenere il recipiente ben chiuso.
- P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.