Learn More
Isopropyl methanesulfonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals Codice prodotto.: 15246483
Isopropyl methanesulfonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 15246483
5 g, Glass Bottle
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Glass Bottle
Codice prodotto. 15246483
Marca: Thermo Scientific Acros 412840050
Richiesta di formato massivo o personalizzato
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 926-06-7
Formula molecolare C4H10O3S
Molecular Weight (g/mol) 138.19
Numero MDL MFCD00047802
InChI Key SWWHCQCMVCPLEQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo isopropyl methanesulfonate, isopropyl mesylate, isopropylmethanesulfonate, methanesulfonic acid, 1-methylethyl ester, isopropyl methane sulphonate, 2-propyl methanesulphonate, isopropyl methane sulfonate, methanesulfonic acid, isopropyl ester, isopropyl methanesulphonate, unii-t0k2txy26b
PubChem CID 13551
IUPAC Name propan-2-yl methanesulfonate
SMILES CC(C)OS(=O)(=O)C
Specifica
Materiale o nome chimico Isopropyl Methanesulfonate
Nota nome 99%
Colore Colorless
Densità 1.1450g/mL
Punti di ebollizione 82.0°C (6.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 104°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula lineare CH3SO3CH(CH3)2
Indice di rifrazione 1.4180 to 1.4210
Quantità 5 g
Numero UN 1760
Beilstein 04,IV,13
Gravità specifica 1.145
Peso formulazione 138.19
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Isopropyl methanesulfonate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
Titolo del prodotto
Isopropyl methanesulfonate, 99%, Thermo Scientific Chemicals >