Learn More
Fisherbrand™ Bagni ad acqua Isotemp™ Deluxe per uso generale
Scelta di bagni ad acqua per uso generale, progettati per fornire una temperatura costante per risultati affidabili e la massima facilità di utilizzo.
Marca:  Fisherbrand™ FSGPD02
538.45 EUR valido fino al 2025-04-30
Usa il codice promo "24119" per avere il tuo prezzo promozionale.
Codice prodotto. 15355877
  • 699.00€ / Pezzo
In stock
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
Ideali per applicazioni industriali, di clinica farmaceutica o biomediche, i bagni ad acqua deluxe per usi generici Fisherbrand™ Isotemp™ offrono un'avanzata tecnologia in un design compatto. Disponibili in vari formati per soddisfare le esigenze di un'ampia gamma di esigenze applicative, i bagni ad acqua Isotemp sono stati studiati per garantire una temperatura costante per risultati affidabili e un funzionamento semplice.
  • Minore ingombro rispetto ai modelli precedenti
  • Il dispositivo di controllo avanzato della temperatura è ideato per ampliare le funzionalità del dispositivo 
  • Nuovi allarmi acustici
  • Possibilità di salvare le impostazioni più comuni con le preimpostazioni di temperatura.
  • Display grafico a icone di facile utilizzo e controllo
  • Il design ottimizzato delle cerniere supporta la configurazione a coperchio aperto e ne agevola la rimozione
  • Il sistema di protezione dall'esaurimento dei liquidi impedisce il surriscaldamento e il danneggiamento del bagno
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
Acciaio inox
Bagno Deluxe da 2 l per uso generico
UL, CE, FDA Classe I
LCD monocromatico
Coperchio a tetto in policarbonato, vassoio diffusore
Isotemp GPD 02
±°
5,4 x 6,1 x 5,99 (138 x 155 x 150 mm)
1,5-1,8/0,7-0,9 (120 V/230 V)
Digitale
2 l
Da temperatura ambiente a 90 °C
200 w
Acciaio con rivestimento in polvere epossidica
3
±°
9,1 x 7,8 x 9,2in. (230 x 199 x 233 mm)
Videos
  • Fisherbrand Isotemp General Purpose Deluxe Water Baths
    Video Player is loading.
    Current Time 0:00
    Duration 0:00
    Loaded: 0%
    Stream Type LIVE
    Remaining Time 0:00
    1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected
      Fisherbrand Isotemp General Purpose Deluxe Water Baths
    Titolo del prodotto
    Fisherbrand™ Bagni ad acqua Isotemp™ Deluxe per uso generale > Bagno Deluxe da 2 l per uso generico